Läs mer
CELLPATH DPX (FTALATFRITT) MONTERINGSMEDIUM
Produktkod. 30226291
Change view
Volym (metrisk):
1 l
4 x 250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30226291 4 x 250 ml
30226290 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30226291 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer SEA130400A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.83 SEK
    413.97 SEK / Paket med 4
    Save 726.86 SEK
    63% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Med hjälp av en säker icke-ftalatmjukgörare CellPath har den ursprungliga DPX-formuleringen omformulerats för att producera DPX (ftalatfritt). DPX (Phthalate Free) monteringsmedia har samma brytningsindex och viskositetsegenskaper DPX men med den extra fördelen att torktiden är bättre.
  • Viktiga fördelar:
  • Förbättrad säkerhet för slutanvändarna
  • Förbättrad torktid
  • Samma brytningsindex och viskositet som den ursprungliga formuleringen
  • Lämplig för automat och handvagn
  • Täckslidning
Specifikationer
Produkttyp Monteringsmedium
Reagenstyp Monteringslösning
Volym (metrisk) 4 x 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DPX (Phthalate free)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene