Läs mer
RETSCH DR 100-75/40 Model Vibratory Feeders
Handla allt Retsch Produkter
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vibratory Feeder |
| Certifikat och efterlevnad | EEC |
| Mått (L x B x H) | 280 x 260 x 420 mm |
| Elektriska krav | 220/240 V, 50 Hz |
| För användning med (applikation) | Agriculture, biology, chemistry/plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/Metallurgy, Glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals |
| Höjd (metrisk) | 420 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Inkluderar | Feeding kit -push-fit feed chute 75/40mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5L and fixture for hopper |
| Gränssnitt | Built-in |
| Modell | DR 100-75/40 |
| Visa mer |