Läs mer
Hach Lange™ DR 3900 spektrofotometer med RFID-teknik
Produktkod. 11311363
Change view
Typ:
Spektrofotometer för vattenanalys
Produktkod. Typ
11311363 Spektrofotometer för vattenanalys
1 options
Produktkod. 11311363 Leverantör Hach Lange™ Leverantörsnummer LPV440.99.00001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Med RFID för enkel metoduppdatering, prov-ID och analyscertifikat.
  • Provförberedelse: minskade hanteringssteg, exakt dosering
  • Provanalys: automatisk testigenkänning, kontroll av utgångsdatum osv.
  • Dokumentation av resultat: mångsidig datahantering, kontrollkort
  • Med din dagliga rutin för vattenanalys i åtanke är DR3900-spektrofotometern optimerad för säkra processer och meningsfulla rapporter
  • Kontrollparametrar som ammonium, COD, fosfat, kväve och många andra är enkla att utföra
  • Hanteringen av tester och fotometer är väl utformad för att undvika fel i din vattenanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Strålens centrumhöjd 10 mm
Kyvettdetaljer Compatibility: 10 mm, 50 mm, 1 in. rectangular and 13 mm, 1 in. round
Visa Touchscreen
Mått (L x B x H) 255 x 350 x 151 mm
Typ Spektrofotometer för vattenanalys
Fuktighet 80
Modell DR3900
Driftstemperatur 10°C to 40°C
Optisk design Referensstråle, spektral