Läs mer
Dräger™ 7000 Röröppnare
Produktkod. 10200383
Change view
För användning med (utrustning):
Detektorrörsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10200383 Detektorrörsystem Varje
1 options
Produktkod. 10200383 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6401200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    947.31 SEK / Paket med 1
    Save 257.69 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett tillbehör för detektorrörsystem.
  • Tillbehör för detektorrörsystem
  • För poäng och bryta tips av individuella Draeger detektorrör
  • Glasspetsar förvaras säkert för korrekt avfallshantering
  • Hjälper till att krossa tubampuller
Specifikationer
För användning med (utrustning) Detektorrörsystem
Typ 7000 Röröppnare