Läs mer
Dräger™ accuro™ Bälgpump: Endast pump
Produktkod. 10588931
Change view
Typ:
Accuro bälgpump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10588931 Accuro bälgpump Varje
1 options
Produktkod. 10588931 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6400000
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Dräger Korttidsdetektorrör (säljs separat)
Ergonomisk design möjliggör enkel mätning av mer än 350 gaser —inklusive formaldehyd
Ger ett sätt för direkt mätning på plats av mer än 350 gaser, ångor och aerosoler. Intern saxmekanism ger stabilitet så att ett enhetligt, jämnt pumpslag på 100 cm 3 kan fullföljas.
  • Bekväm, inbyggd slagräknare registrerar utförda slag
  • Infälld knapp för återställning av räknaren förhindrar oavsiktlig återställning; en vit prick i det tydliga optiska fönstret på pumpen reser sig för att indikera slutförandet av varje slagcykel, vilket förhindrar ofullständiga mätningar
  • Ergonomisk design ligger bekvämt i en hand
  • Mjuka gummigrepp på pumpkroppen gör det lättare att hålla och klämma
  • Inbyggd keramisk röröppnare ger säkerhet och bekvämlighet Korrosionsbeständig konstruktion ger år av pålitlig service
  • Komponenter är lätta att byta ut och snäpper ihop för snabb återmontering
  • Använd med tillbehör förlängningsslangar för fjärrprovtagning
  • Designad och tillverkad med hjälp av ISO 90001:2008-certifierade processer
Beställningsinfo
Pumpmått: 6,75 L x 1,75 W x 3,75 tum. H (17,1 x 4,5 x 8,5 cm). Nettovikt: 0,5 lb. (225 g). Slagvolym: 100 cm 3± 5 %. Hardside Kit, Softside Kit och hårt fodral finns separat (kat. nr 19-046-750, 17-988-408 och 19-046-749).
Specifikationer
Typ Accuro bälgpump