Läs mer
Dräger™ Alkalisk batterihållare för X-am™ 1000/2000/5000 gasmonitorer
Beskrivning
Tillbehör till X-am 1000/2000/5000 gasmonitorer.
Specifications
Specifications
| Mått (L x B x H) | 3 x 1,5 x 0,5 tum. (7,6 x 3,8 x 1,2 cm) |
| För användning med (utrustning) | X-am 1000/2000/5000 gasdetektorer |
| Typ | Alkalisk batterihållare |
| Höjd (engelska) | 0,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 1.2 cm |
| Längd (engelska) | 3 tum |
| Längd (metrisk) | 7.6 cm |
| Spänning | 110V |
| Bredd (engelska) | 1,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 3.8 cm |