Läs mer
Dräger™ XXS Ersättnings ammoniak DragerSensor™
Produktkod. 15520713
Change view
För användning med (utrustning):
Pac 7000, X-am 5000 och X-am 5600 Multi-Gas monitorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15520713 Pac 7000, X-am 5000 och X-am 5600 Multi-Gas monitorer Varje
1 options
Produktkod. 15520713 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10985.48 SEK
    8093.21 SEK / Paket med 1
    Save 2892.27 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
För Pac 7000, X-am 5000 och X-am 5600 Multi-Gas monitorer.
  • Mätområde: 0 till 300 ppm
  • Upplösning: 1 ppm
Garanti
Ett år
Specifikationer
Detektionsgränser 0 till 300 ppm
Komponenter uppmätt Ammoniak
För användning med (utrustning) Pac 7000, X-am 5000 och X-am 5600 Multi-Gas monitorer
Typ Ammoniakersättningssensor
För användning med (applikation) Exakt detektering av ammoniak