Läs mer
Dräger™ Ammoniak XS ersättningssensor
Description
- Detektionsområde: 0-300 ppm
- Detekterar: NH3
Warranty
1 år
Specifications
Specifications
| Komponenter uppmätt | Ammoniak (XS) |
| Fuktighetsområde | 10 till 90 % |
| Mätområde | 0 till 200 |
| Tryckområde | 700 till 1300 mbar |
| Upplösning | 1 |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +122 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40° till+ 50 °C |
| Garanti | 1 år |