Läs mer
Dräger™ Butadien (OV) XXS Ersättningssensor
Produktkod. 12607316
Change view
Komponenter uppmätt:
Butadien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
12607316 Butadien Varje
1 options
Produktkod. 12607316 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6811530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10675.00 SEK
    8377.97 SEK / Paket med 1
    Save 2297.03 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
XXS Ersättningssensor, för användning med Pac 7000 och X-am 5000 flergasdetektorer.
  • Mätområde: 0 till 100 ppm
  • Upplösning: 1 ppm
  • Butadien (OV)
Specifikationer
Komponenter uppmätt Butadien
För användning med (utrustning) Pac 7000, X-am 5000 multigasdetektorer
Typ Ersättningssensor