Läs mer
Dräger™ Koldioxid XS ersättningssensor
Produktkod. 11302090
Change view
Mätområde:
0 till 5 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
11302090 0 till 5 % Varje
1 options
Produktkod. 11302090 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6809175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16815.00 SEK
    13195.75 SEK / Paket med 1
    Save 3619.25 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
För användning med X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Detektionsområde: 0 - 5,0% Vol.
  • Detekterar: CO2
Garanti
1 år
Specifikationer
Komponenter uppmätt Koldioxid (XS)
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Mätområde 0 till 5 %
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 0.1%
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +104 °F
Temperaturområde (metriskt) -20° till+ 40 °C
Garanti 1 år