Läs mer
Dräger™ Kolmonoxid (CO) XXS Ersättningssensor
Produktkod. 15318606
Change view
Komponenter uppmätt:
Kolmonoxid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
15318606 Kolmonoxid Varje
1 options
Produktkod. 15318606 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5990.00 SEK
    4699.04 SEK / Paket med 1
    Save 1290.96 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
XXS Ersättningssensor, för användning med Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 flergasdetektorer.
  • Mätområde: 0 till 2000 ppm
  • Upplösning: 2 ppm
  • Garanti: 2 år
  • Kolmonoxid (CO)
Specifikationer
Komponenter uppmätt Kolmonoxid
För användning med (utrustning) Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 multigasdetektorer
Typ Ersättningssensor