Läs mer
Dräger™ Kolmonoxid/vätesulfid (CO/H2S) XXS Ersättningssensor
Produktkod. 13467346
Change view
Komponenter uppmätt:
Kolmonoxid, Vätesulfid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
13467346 Kolmonoxid, Vätesulfid Varje
1 options
Produktkod. 13467346 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6811410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12425.00 SEK
    8519.98 SEK / Paket med 1
    Save 3905.02 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
XXS Ersättningssensor, för användning med X-am 5000 flergasdetektorer.
  • Mätområde: 0 till 2000 ppm (CO); 0-200 ppm (H2S)
  • Upplösning: 2 ppm (CO); 1 ppm (H2S)
  • Kolmonoxid (CO); Vätesulfid (H 2 S)
Specifikationer
Komponenter uppmätt Kolmonoxid, Vätesulfid
För användning med (utrustning) X-am 5000 Multigasdetektor
Typ Ersättningssensor