Läs mer
Dräger™ Kolmonoxid XS ersättningssensor
Produktkod. 11342090
Change view
Mätområde:
0 till 2000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
11342090 0 till 2000 Varje
1 options
Produktkod. 11342090 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6809105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10285.00 SEK
    8069.03 SEK / Paket med 1
    Save 2215.97 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
För användning med X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Detektionsområde: 0-2000 ppm
  • Upptäcker: CO
Garanti
3 år
Specifikationer
Komponenter uppmätt Kolmonoxid (9XS)
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Mätområde 0 till 2000
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 1
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +120 °F
Temperaturområde (metriskt) -40° till+ 48,8 °C
Garanti 3 år