Läs mer
Dräger™ Cat Ex 125 PR Ersättningssensor för brännbar gas
Produktkod. 12888310
Change view
Mätområde:
0 till 100 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12888310 0 till 100 % Varje
1 options
Produktkod. 12888310 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6812950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7140.00 SEK
    5600.77 SEK / Paket med 1
    Save 1539.23 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
För användning med bärbara datorer
  • Detektionsområde: 0-100 % LEL
Garanti
3 år
Specifikationer
Mätområde 0 till 100 %
Upplösning 1%
Sensortyper Katalytisk
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C