Läs mer
Dräger™ Chlorine XS ersättningssensor
Produktkod. 15377167
Change view
Mätområde:
0 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
15377167 0 till 20 Varje
1 options
Produktkod. 15377167 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6809165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17065.00 SEK
    13392.14 SEK / Paket med 1
    Save 3672.86 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
För användning med X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Detektionsområde: 0-20 ppm
  • Detekterar: Cl2
Garanti
1 år
Specifikationer
Komponenter uppmätt Klor (XS)
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Mätområde 0 till 20
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 0.01
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +120 °F
Temperaturområde (metriskt) -40° till+ 48,8 °C
Garanti 1 år