Läs mer
Dräger™ CMS Chipmätningssystem
Produktkod. 12394649
Change view
Typ:
CMS Analysator
CMS Fjärrsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12394649 CMS Fjärrsystem Varje
10629932 CMS Analysator Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12394649 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6405060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15959.03 SEK
    11759.79 SEK / Paket med 1
    Save 4199.24 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
Levereras med väska och batterier. Valfritt fjärrsystem (säljs separat) inkluderar en extra pump, en skruvmejsel och en 9 fot. (3m) förlängningsslang för att ta prov på föroreningar i otillgängliga områden.
Kräver
CMS chips (säljs separat)
Använder en analysator och ämnesspecifika chips för att erhålla exakta, tillförlitliga mätningar av gas- och ångkoncentrationer
Streckkoden på varje chip innehåller specifik information såsom gastyp, mätområde och andra nödvändiga parametrar för mätutvärdering; när ett chip sätts in i analysatorn läses streckkoden och tolkas. Välj bland mer än 50 utbytbara marker (säljs separat).
  • Massflödesreglerat pumpsystem drar ett konstant flöde av prov genom chipet, vilket kompenserar för eventuella tryckfluktuationer
  • Lätt att använda, med enkla menykommandon och enknappsmanövrering
  • Chipet innehåller 10 mätkanaler fyllda med ett ämnesspecifikt reagens som ger en snabb reaktion med föroreningen
  • Intelligent interaktion säkerställer hög noggrannhet
  • Datainspelare ger föroreningar, koncentration, datum, tid och plats; lagrar upp till 50 mätningar
Beställningsinfo
Kompakt, robust hölje mäter cirka 1,5 L x 3,5 W x 8 tum. H (3,8 x 8,9 x 20,3 cm). Nettovikt: 1,63 lb. (730 g). Använder fyra AA alkaliska batterier (ingår).
Certifikat
Egensäker och certifierad enligt UL, MSHA och CENELEC standarder. (UL och CSA klassificerade som egensäkra för användning i Klass I, Div. 1, Grupper AD, T4 .)
Specifikationer
Typ CMS Fjärrsystem