Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Vätecyanid
Produktkod. 10719772
Change view
Mätområde:
2 till 50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10719772 2 till 50 Varje
1 options
Produktkod. 10719772 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3621.00 SEK
    2676.43 SEK / Paket med 1
    Save 944.57 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Vätecyanid CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 20 mg/L
Mätområde 2 till 50
Svarstid 30 till 260 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 30 °C