Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Ättiksyra
Produktkod. 12865023
Change view
Mätområde:
2 till 50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12865023 2 till 50 Varje
1 options
Produktkod. 12865023 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.00 SEK
    2042.75 SEK / Paket med 1
    Save 552.25 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Ättiksyra CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 2 till 50
Svarstid 40 till 300 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C