Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Väteperoxid
Produktkod. 12364619
Change view
Mätområde:
0,2 till 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12364619 0,2 till 2 Varje
1 options
Produktkod. 12364619 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4905.00 SEK
    3864.74 SEK / Paket med 1
    Save 1040.26 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Väteperoxid CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 20 mg/L
Mätområde 0,2 till 2
Svarstid 180 till 600 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C