Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Etanol
Produktkod. 10287467
Change view
Mätområde:
100 till 2500
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10287467 100 till 2500 Varje
1 options
Produktkod. 10287467 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00 SEK
    2275.58 SEK / Paket med 1
    Save 614.42 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Etanol CMS Chips
Fuktighetsområde 5 till 25 mg/L
Mätområde 100 till 2500
Svarstid 60 till 340 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GAS SAMPLING CASSETTE DRAEGER CMS CHIP ETHANOL 10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid