Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Isopropanol
Produktkod. 12384639
Change view
Mätområde:
40 till 1000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12384639 40 till 1000 Varje
1 options
Produktkod. 12384639 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3385.00 SEK
    2664.70 SEK / Paket med 1
    Save 720.30 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Isopropanol CMS Chips
Fuktighetsområde 5 till 25 mg/L
Mätområde 40 till 1000
Svarstid 100 till 550 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C