Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Vätesulfid
Produktkod. 10138091
Change view
Mätområde:
0,2 till 5
100 till 2500
2 till 50
20 till 500
Svarstid:
20 till 200 sek.
30 till 240 sek.
40 till 450 sek.
40 till 500 sek.
Fuktighetsområde:
1 till 30 mg/L
1 till 40 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid Fuktighetsområde unitSize
10138091 2 till 50 20 till 200 sek. 1 till 40 mg/L Varje
12394619 20 till 500 30 till 240 sek. 1 till 40 mg/L Varje
12304629 100 till 2500 40 till 500 sek. 1 till 40 mg/L Varje
12374619 0,2 till 5 40 till 450 sek. 1 till 30 mg/L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10138091 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.00 SEK
    1980.23 SEK / Paket med 1
    Save 284.77 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för 10 mätningar av en gas.
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Vätesulfid CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 40 mg/L
Mätområde 2 till 50
Svarstid 20 till 200 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C