Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Klor
Produktkod. 10076001
Change view
Mätområde:
0,2 till 10
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10076001 0,2 till 10 Varje
1 options
Produktkod. 10076001 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00 SEK
    2066.54 SEK / Paket med 1
    Save 298.46 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Klor CMS Chips
Fuktighetsområde 5 till 12 mg/L
Mätområde 0,2 till 10
Svarstid 30 till 400 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C