Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Kolmonoxid
Produktkod. 10416301
Change view
Mätområde:
5 till 150
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10416301 5 till 150 Varje
1 options
Produktkod. 10416301 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    1916.66 SEK / Paket med 1
    Save 518.34 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Kolmonoxid CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 50 mg/L
Mätområde 5 till 150
Svarstid 80 till 300 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C