Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Ammoniak
Produktkod. 12394599
Change view
Mätområde:
0,2 till 5
10 till 150
2 till 50
Svarstid:
100 till 600 sek.
15 till 140 sek.
15 till 50 sek.
Fuktighetsområde:
1 till 30 mg/L
1 till 40 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid Fuktighetsområde Förpackningsstorlek
12394599 0,2 till 5 100 till 600 sek. 1 till 30 mg/L Varje
10426301 2 till 50 15 till 140 sek. 1 till 40 mg/L Varje
10436301 10 till 150 15 till 50 sek. 1 till 40 mg/L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12394599 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3560.00 SEK
    2804.65 SEK / Paket med 1
    Save 755.35 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Ammoniak CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 0,2 till 5
Svarstid 100 till 600 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C