Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Bensen
Produktkod. 12344609
Change view
Mätområde:
0,2 till 10
0,5 till 10
10 till 250
Svarstid:
35 till 225 sek.
35 till 300 sek.
40 till 275 sek.
Fuktighetsområde:
1 till 30 mg/L
1 till 40 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid Fuktighetsområde Förpackningsstorlek
12344609 10 till 250 40 till 275 sek. 1 till 30 mg/L Varje
10233972 0,5 till 10 35 till 225 sek. 1 till 40 mg/L Varje
10709772 0,2 till 10 35 till 300 sek. 1 till 30 mg/L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12344609 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2780.00 SEK
    2191.40 SEK / Paket med 1
    Save 588.60 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Bensen CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 10 till 250
Svarstid 40 till 275 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C