Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Koldioxid
Produktkod. 10669285
Change view
Mätområde:
1 till 20 %
1000 till 25000
200 till 3000
Svarstid:
12 till 120 sek.
25 till 140 sek.
60 till 260 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid unitSize
10669285 200 till 3000 60 till 260 sek. Varje
10573612 1000 till 25000 25 till 140 sek. Varje
12314143 1 till 20 % 12 till 120 sek. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10669285 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406190
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Koldioxid CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 200 till 3000
Svarstid 60 till 260 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C