Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Saltsyra
Produktkod. 10259801
Change view
Mätområde:
1 till 25
20 till 500
Svarstid:
15 till 110 sek.
6 till 80 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid unitSize
10259801 1 till 25 15 till 110 sek. Varje
10513432 20 till 500 6 till 80 sek. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259801 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3400.00 SEK
    2676.43 SEK / Paket med 1
    Save 723.57 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Saltsyra CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 10 mg/L
Mätområde 1 till 25
Svarstid 15 till 110 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C