Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Saltsyra
Produktkod. 10513432
Change view
Mätområde:
1 till 25
20 till 500
Svarstid:
15 till 110 sek.
6 till 80 sek.
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mätområde Svarstid Unit Size
10513432 20 till 500 6 till 80 sek. Varje
10259801 1 till 25 15 till 110 sek. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10513432 Supplier Dräger™ Supplier No. 6406140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3570.00 SEK
    2811.75 SEK / Paket med 1
    Save 758.25 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifications
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Saltsyra CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 10 mg/L
Mätområde 20 till 500
Svarstid 6 till 80 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C