Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Perkloretylen
Beskrivning
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Lufttryck | 700 till 1100 hpa |
| Typ | Perkloretylen CMS Chips |
| Fuktighetsområde | 5 till 30 mg/L |
| Mätområde | 5 till 500 |
| Svarstid | 40 till 330 sek. |
| Temperaturområde (engelska) | 59 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 15° till 40 °C |