Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Kvävedioxid
Produktkod. 10641733
Change view
Mätområde:
0,5 till 25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10641733 0,5 till 25 Varje
1 options
Produktkod. 10641733 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.38 SEK
    2187.31 SEK / Paket med 1
    Save 768.07 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Kvävedioxid CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 0,5 till 25
Svarstid 20 till 330 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C