Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Ozon
Produktkod. 10166004
Change view
Mätområde:
25 till 1000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10166004 25 till 1000 Varje
1 options
Produktkod. 10166004 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00 SEK
    2948.68 SEK / Paket med 1
    Save 421.32 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Ozon CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 25 mg/L
Mätområde 25 till 1000
Svarstid 100 till 600 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C