Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Syre
Produktkod. 10786695
Change view
Mätområde:
1 till 30 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10786695 1 till 30 % Varje
1 options
Produktkod. 10786695 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4691.33 SEK
    3469.04 SEK / Paket med 1
    Save 1222.29 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Syre CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 40 mg/L
Mätområde 1 till 30 %
Svarstid 100 till 600 sek.
Temperaturområde (engelska) 33,8 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 1 °C till 40 °C