Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Styren
Produktkod. 12314649
Change view
Mätområde:
2 till 40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12314649 2 till 40 Varje
1 options
Produktkod. 12314649 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 SEK
    2576.97 SEK / Paket med 1
    Save 693.03 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Styren CMS Chips
Fuktighetsområde 5 till 30 mg/L
Mätområde 2 till 40
Svarstid 100 till 550 sek.
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5° till 40 °C