Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Metylenklorid
Produktkod. 12334629
Change view
Mätområde:
20 till 400
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12334629 20 till 400 Varje
1 options
Produktkod. 12334629 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3179.03 SEK
    2351.24 SEK / Paket med 1
    Save 827.79 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Metylenklorid CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 20 till 400
Svarstid 180 till 600 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 40 °C