Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Trikloretylen
Produktkod. 10056001
Change view
Mätområde:
5 till 100
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde unitSize
10056001 5 till 100 Varje
1 options
Produktkod. 10056001 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Trikloretylen CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 5 till 100
Svarstid 40 till 330 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C