Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Fosgen
Produktkod. 12334639
Change view
Mätområde:
0,05 till 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12334639 0,05 till 2 Varje
1 options
Produktkod. 12334639 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 SEK
    2593.31 SEK / Paket med 1
    Save 696.69 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Fosgen CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 0,05 till 2
Svarstid 90 till 420 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C