Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Propan
Produktkod. 12374639
Change view
Mätområde:
100 till 2000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12374639 100 till 2000 Varje
1 options
Produktkod. 12374639 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2720.00 SEK
    2141.32 SEK / Paket med 1
    Save 578.68 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Propan CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 40 mg/L
Mätområde 100 till 2000
Svarstid 60 till 360 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C