Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Träningschip
Produktkod. 12384649
Change view
Fuktighetsområde:
1 till 40 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Fuktighetsområde Förpackningsstorlek
12384649 1 till 40 mg/L Varje
1 options
Produktkod. 12384649 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 SEK
    569.21 SEK / Paket med 1
    Save 155.79 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Träningschip CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 40 mg/L
Svarstid 30 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C