Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Fosfin
Produktkod. 12344639
Change view
Mätområde:
1 till 25
20 till 500
200 till 5000
Svarstid:
20 till 200 sek.
25 till 220 sek.
50 till 600 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid unitSize
12344639 1 till 25 50 till 600 sek. Varje
12354639 20 till 500 25 till 220 sek. Varje
12364639 200 till 5000 20 till 200 sek. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12344639 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 SEK
    2256.79 SEK / Paket med 1
    Save 623.21 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för 10 mätningar av en gas.
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Fosfin CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 1 till 25
Svarstid 50 till 600 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C