Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Fosfin
Produktkod. 12364639
Change view
Mätområde:
1 till 25
20 till 500
200 till 5000
Svarstid:
20 till 200 sek.
25 till 220 sek.
50 till 600 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid Förpackningsstorlek
12364639 200 till 5000 20 till 200 sek. Varje
12344639 1 till 25 50 till 600 sek. Varje
12354639 20 till 500 25 till 220 sek. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12364639 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 SEK
    2256.79 SEK / Paket med 1
    Save 623.21 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas.
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Fosfin CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 200 till 5000
Svarstid 20 till 200 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C