Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Fosfin
Produktkod. p-2647489
Mätområde:
1 till 25
20 till 500
200 till 5000
Svarstid:
20 till 200 sek.
25 till 220 sek.
50 till 600 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12344639
Brand: Dräger™ 6406410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för 10 mätningar av en gas.
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Fosfin CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 1 till 25
Svarstid 50 till 600 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C