Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Xylen
Produktkod. 10682333
Change view
Mätområde:
10 till 300
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10682333 10 till 300 Varje
1 options
Produktkod. 10682333 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 SEK
    2139.90 SEK / Paket med 1
    Save 575.10 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ o-xylen CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 10 till 300
Svarstid 75 till 500 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C