Läs mer
Dräger™ CMS Chips: MTBE
Produktkod. 12344629
Change view
Mätområde:
10 till 200
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12344629 10 till 200 Varje
1 options
Produktkod. 12344629 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 SEK
    2492.60 SEK / Paket med 1
    Save 672.40 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ MTBE CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 10 till 200
Svarstid 90 till 450 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C