Läs mer
Dräger™ CMS Flis: Nitrösa gaser
Produktkod. 10158041
Change view
Mätområde:
0,5 till 15
Svarstid:
40 till 350 sek.
Fuktighetsområde:
1 till 40 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Svarstid Fuktighetsområde Förpackningsstorlek
10158041 0,5 till 15 40 till 350 sek. 1 till 40 mg/L Varje
1 options
Produktkod. 10158041 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5926.73 SEK
    2069.21 SEK / Paket med 1
    Save 3857.52 SEK
    65% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Nitrösa gaser CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 40 mg/L
Mätområde 0,5 till 15
Svarstid 40 till 350 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C