Läs mer
Dräger™ CMS Flis: Petroleum Kolväten
Produktkod. 12324639
Change view
Mätområde:
100 till 3000
20 till 500
Svarstid:
150 till 330 sek.
30 till 110 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid Förpackningsstorlek
12324639 100 till 3000 30 till 110 sek. Varje
10446301 20 till 500 150 till 330 sek. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12324639 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 SEK
    2309.14 SEK / Paket med 1
    Save 490.86 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Petroleum Kolväten CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 100 till 3000
Svarstid 30 till 110 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C