Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Svaveldioxid
Beskrivning
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Lufttryck | 700 till 1100 hpa |
| Typ | Svaveldioxid CMS Chips |
| Fuktighetsområde | 1 till 40 mg/L |
| Mätområde | 5 till 150 |
| Svarstid | 40 till 360 sek. |
| Temperaturområde (engelska) | 41 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 5° till 40 °C |