Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Vinylklorid
Produktkod. 12354649
Change view
Mätområde:
0,3 till 10
10 till 250
Svarstid:
30 till 420 sekunder.
45 till 100 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Svarstid Förpackningsstorlek
12354649 10 till 250 45 till 100 sek. Varje
12344649 0,3 till 10 30 till 420 sekunder. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12354649 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6406230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2990.00 SEK
    2353.36 SEK / Paket med 1
    Save 636.64 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lämplig för 10 mätningar av en gas
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Lufttryck 700 till 1100 hpa
Typ Vinylklorid CMS Chips
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 10 till 250
Svarstid 45 till 100 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C