Läs mer
Dräger™ CMS Chips: Vinylklorid
Mätområde:
0,3 till 10
10 till 250
Svarstid:
30 till 420 sekunder.
45 till 100 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förser automatiskt analysatorn med kalibreringsdata och mätområde för respektive gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Lufttryck | 700 till 1100 hpa |
| Typ | Vinylklorid CMS Chips |
| Fuktighetsområde | 1 till 30 mg/L |
| Mätområde | 10 till 250 |
| Svarstid | 45 till 100 sek. |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 40 °C |