Läs mer
Dräger™ Anslutningsvagga för Pac™ Gasdetektorer i 1000-, 3500-, 5500- och 7000-serien
Produktkod. 15120629
Change view
För användning med (utrustning):
Pac Gasdetektorer i 1000-, 3500-, 5500- och 7000-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15120629 Pac Gasdetektorer i 1000-, 3500-, 5500- och 7000-serien Varje
1 options
Produktkod. 15120629 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8318587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5074.73 SEK
    3754.81 SEK / Paket med 1
    Save 1319.92 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Innehåller
USB kabel
Tillbehör till Pac serie gasdetektorer
  • Tillåter anslutning av ev Pac detektor till PC
Specifikationer
Mått (L x B x H) 10 x 8 x 1 tum. (304,8 x 20,32 x 2,5 cm)
För användning med (utrustning) Pac Gasdetektorer i 1000-, 3500-, 5500- och 7000-serien
Typ Anslutningsvagga
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Längd (engelska) 10 ft.
Längd (metrisk) 304.8 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.32 cm